Merck
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyldithiooxamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11NHCSCSNHC6H11
Número de CAS:
Peso molecular:
284.48
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES string
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)