D76404
2,5-Dichloro-p-xylene
97%
Sinónimos:
1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
bp
222 °C (lit.)
mp
69-70 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?