Merck
D56403
Sigma-Aldrich
1,8-Dichloroanthraquinone
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 1,413.00
100 G
MXP 3,035.00
MXP 1,413.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 1,413.00
100 G
MXP 3,035.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H6Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
277.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,413.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
201.5-203 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cccc2C(=O)c3cccc(Cl)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H
Clave InChI
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)