Merck
D54850
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCHCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5686 (lit.)
bp
132-134 °C/13 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
densidad
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
Clave InChI
CERJZAHSUZVMCH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Swatishree Sradhanjali et al.
PloS one, 12(5), e0177744-e0177744 (2017-05-16)
Pyruvate dehydrogenase kinase 1 (PDK1), a key enzyme implicated in metabolic reprogramming of tumors, is induced in several tumors including glioblastoma, breast cancer and melanoma. However, the role played by PDK1 is not studied in retinoblastoma (RB). In this study