Merck
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminostilbene dihydrochloride
95%
Sinónimos:
4,4′-Vinylenedianiline dihydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
283.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
InChI key
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)