Merck
D213756
Sigma-Aldrich
trans-p,p′-Diphenylstilbene
Sinónimos:
1,2-bis(p-Biphenylyl)ethylene, DPS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H20
Número de CAS:
Peso molecular:
332.44
EC Number:
MDL number:
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3)-c4ccccc4)cc2
InChI
1S/C26H20/c1-3-7-23(8-4-1)25-17-13-21(14-18-25)11-12-22-15-19-26(20-16-22)24-9-5-2-6-10-24/h1-20H/b12-11+
InChI key
HXWQJYVUJPBQEW-VAWYXSNFSA-N
Application
Suitable as a laser dye