Merck
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1-indenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
282.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
crystals
mp
153-154 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)