Merck
D173053
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyloxamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NHCOCONHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
crystals
mp
214-217 °C (lit.)
cadena SMILES
CNC(=O)C(=O)NC
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-5-3(7)4(8)6-2/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8)
Clave InChI
IPZCJUOJSODZNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)