Merck
D167606
Sigma-Aldrich
Dimethyl β-ketoadipate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCOCH2CO(CH2)2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
Beilstein:
473533
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
96%
cadena SMILES
COC(=O)CCC(=O)CC(=O)OC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)