Merck
D159808
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylglutaric anhydride
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
powder
bp
181 °C/25 mmHg (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)3-5(8)10-6(9)4-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)