Merck
D159603
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylglutaric anhydride
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
Formulario
powder
bp
175-180 °C/60 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CCC(=O)OC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)4-3-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PAVNZLVXYJDFNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)