Merck
D132330
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
powder
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
NVTHWSJNXVDIKR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)