Merck
D131202
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
El producto D131202 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
145-148 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
Clave InChI
YTLRWVNYANKXOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)