Documentos clave
CLS9985150
Pyrex® watch glasses
O.D. 150 mm
Sinónimos:
Corning® 9985
Seleccione un Tamaño
12 EA
MXP 3,586.00
72 EA
MXP 9,000.00
MXP 3,586.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
MXP 3,586.00
72 EA
MXP 9,000.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
MXP 3,586.00
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Corning 9985-150
D.E.
150 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Heavy-wall, borosilicate glass with fire-polished edge provides durability. May be slightly out-of-round due to O.D. variability.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)