CLS954025
Pyrex® Thiele melting point tubes
O.D. × L 25 mm × 150 mm
Sinónimos:
Corning® 9540
Seleccione un Tamaño
MXP 14,878.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 14,878.00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
envase
case of 12
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Corning 9540-25
D.E. × L
25 mm × 150 mm
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)