CLS64004L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Sinónimos:
Corning® 6400
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
tamaño de la llave de paso
8
tamaño tapón
38
fabricante / nombre comercial
Corning 6400-4L
cuerpo D.E.
206 mm
vástago D.E. × Al
14 mm × 65 mm , below stopcock
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)