CLS5680200
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 200 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
tamaño tapón
13
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 5680-200
tol. measuring range
0.10 mL
capacidad
200 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)