CLS5650100
Pyrex® volumetric flask, with screw cap
capacity 100 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5650
Seleccione un Tamaño
MXP 9,148.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 9,148.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
closure type phenolic-style
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5650-100
tol. measuring range
0.08 mL
capacidad
100 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)