CLS55802L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
MXP 3,613.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 3,613.00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
long
esterilidad
non-sterile
Características
class A
closure type Snap cap
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 5580-2L
Corning 5580
tol. measuring range
0.50 mL
capacidad
2,000 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)