CLS53401L
Pyrex® heavy wall graduated filtering flask, with tubulation
10 mm O.D. hose-connection, capacity 1,000 mL
Sinónimos:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 5340
Seleccione un Tamaño
MXP 10,298.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 10,298.00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper8
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
case of 12
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5340-1L
intervalo de medición del volumen
300-1,000 mL
capacidad
1,000 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)