CLS49501L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom, Corning® 4950
Seleccione un Tamaño
MXP 6,986.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 6,986.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
joint ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 4950-1L
capacidad
1,000 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)