Documentos clave
CLS4519130
Corning® Probe Insertion Fittings for Direct Overhead Drive 120 mm Center Cap Assembly for 8 L & 15 L Proculture® Spinner Flasks
tubing diam. 1/8 in.
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 9,060.00
MXP 9,060.00
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 9,060.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
MXP 9,060.00
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
esterilidad
non-sterile
Características
2 tubes
fabricante / nombre comercial
Corning 4519130
tapón diám.
120 mm
tuberías diám.
1/8 in.
Otras notas
Cap is sold separately.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)