Documentos clave
CLS360602LM
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 2,000 mL, porosity 10-15 μm
Sinónimos:
Corning® 36060
Seleccione un Tamaño
2 EA
MXP 18,430.00
MXP 18,430.00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
MXP 18,430.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
MXP 18,430.00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
fabricante / nombre comercial
Corning 36060-2LM
capacidad
2,000 mL
disco diám.
127 mm
tamaño de poro
10-15 μm porosity
Descripción general
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)