Documentos clave
CLS3606015C
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 15 mL, porosity 40-60 μm
Sinónimos:
Corning® 36060
Seleccione un Tamaño
6 EA
MXP 5,996.00
MXP 5,996.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
MXP 5,996.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
MXP 5,996.00
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Corning 36060-15C
capacidad
15 mL
disco diám.
20 mm
tamaño de poro
40-60 μm porosity
Descripción general
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)