Documentos clave
CLS3160152BO
Pyrex® petri dishes
bottom only, O.D. × H 150 mm × 20 mm
Sinónimos:
Corning® 3160
Seleccione un Tamaño
12 EA
MXP 1,575.00
MXP 1,575.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
MXP 1,575.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
MXP 1,575.00
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 3160-152BO
D.E. × Al
150 mm × 20 mm
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)