CLS3044100
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 100 mL
Sinónimos:
Corning® 3044
Seleccione un Tamaño
MXP 9,426.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 9,426.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Productos recomendados
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3044-100
tol. measuring range
1.0 mL
volumen
100 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)