Documentos clave
CLS3023100
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 100 mL
Sinónimos:
Corning® 3023
Seleccione un Tamaño
12 EA
MXP 4,330.00
MXP 4,330.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
MXP 4,330.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
MXP 4,330.00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3023-100
tol. measuring range
0.50 mL
volumen
100 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)