CLS1396500
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 500 mL
Sinónimos:
Pyrex® media bottles, bottle, glass media bottles, media bottle, pyrex bottle, pyrex bottles
Seleccione un Tamaño
MXP 2,765.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 2,765.00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 100 mL
envase
case of 10 ea
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 1396-500
D.E. × Al
78 mm × 176 mm
capacidad
500 mL
Adaptador
GL 45 neck thread
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)