CF0018
Pyrazolyltetrafluorobromoethane
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
Aplicación
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.