Merck
CDS020794
Sigma-Aldrich
(3-Isothiocyanatopropyl)benzene
Iniciar sesiĆ³npara Ver la FijaciĆ³n de precios por contrato y de la organizaciĆ³n
About This Item
FĆ³rmula empĆ­rica (notaciĆ³n de Hill):
C10H11NS
NĆŗmero de CAS:
Peso molecular:
177.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
description
AldrichCPR
form
solid
SMILES string
S=C=NCCCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C10H11NS/c12-9-11-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI key
GRUOGLPIAPZLHJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICHā€²S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de anƔlisis (COA)
Busque Certificados de anĆ”lisis (COA) introduciendo el nĆŗmero de lote del producto. Los nĆŗmeros de lote se encuentran en la etiqueta del producto despuĆ©s de las palabras Ā«LotĀ» o Ā«BatchĀ»
ĀæYa tiene este producto?
Encuentre la documentaciĆ³n para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Visite la LibrerĆ­a de documentos
Nuestro equipo de cientĆ­ficos tiene experiencia en todas las Ć”reas de investigaciĆ³n: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, SĆ­ntesis quĆ­mica, CromatografĆ­a, AnalĆ­tica y muchas otras.
PĆ³ngase en contacto con el Servicio tĆ©cnico