Merck
CDS003555
Sigma-Aldrich
isobutyric acid hydrazide
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
250 MG
MXP 1,646.00
MXP 1,646.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
MXP 1,646.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
102.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 1,646.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
CC(C)C(=O)NN
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(7)6-5/h3H,5H2,1-2H3,(H,6,7)
Clave InChI
PLNNJQXIITYYTN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)