Documentos clave
CAD4190
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 19, L 4 in.
Seleccione un Tamaño
12 EA
MXP 8,855.00
MXP 8,855.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
MXP 8,855.00
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
MXP 8,855.00
Check Cart for Availability
descripción
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science 4190
Longitud
4 in.
manómetro
19
Categorías relacionadas
Descripción general
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)