Merck
C97202
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycyclododecane
95%
Sinónimos:
Cyclododecene oxide (cis+trans)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
182.30
Beilstein/REAXYS Number:
106689
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
95%
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCCC2OC2CCCC1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)