Merck
C96605
Sigma-Aldrich
Cyclodecanone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C10H18(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein/REAXYS Number:
1617127
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
106-107 °C/12 mmHg (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
InChI key
SXOZDDAFVJANJP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)