Merck
C80806
Sigma-Aldrich
Cinnamamide, predominantly trans
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 1,205.00
25 G
MXP 3,907.00
MXP 1,205.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 1,205.00
25 G
MXP 3,907.00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,205.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
148-150 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+
Clave InChI
APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sebastiano Masuri et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(6), 891-901 (2020-04-28)
The novel copper complex [Cu(phen)2(salubrinal)](ClO4)2 (C0SAL) has been synthesised and characterised. Copper(ii) is coordinated by salubrinal through the thionic group, as shown by the UV-Vis, IR, ESI-MS and tandem mass results, together with the theoretical calculations. The formed complex showed