Merck
C68563
Sigma-Aldrich
2-Chloropropane
99%
Sinónimos:
Isopropyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
78.54
Beilstein:
1730782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.378 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clave InChI
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)