Merck
C58703
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
MXP 4,650.00
MXP 4,650.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
MXP 4,650.00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
185.56
Beilstein:
778323
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 4,650.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
61-63 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alagarraj Arunadevi et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 38(9), 656-679 (2019-04-17)
In this work, we have synthesized a few novel mononuclear complexes of Cu(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II) using a pyrazolone-derived Schiff base ligand. They were characterized by spectroscopic and analytical methods. The elemental analyses, UV-Vis, magnetic moment values and molar