Merck
C56301
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12ClN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
170.08
Beilstein/REAXYS Number:
3677071
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
crystals
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)