Merck
C26879
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
217.65
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccncc2