Merck
C117404
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethanol
98%
Sinónimos:
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
1846846
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)