Merck
C106003
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)cyclohexane
99%
Sinónimos:
Cyclohexylmethyl bromide
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 759.00
25 G
MXP 1,166.00
100 G
MXP 3,940.00
MXP 759.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 759.00
25 G
MXP 1,166.00
100 G
MXP 3,940.00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
177.08
Beilstein:
635738
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 759.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
76-77 °C/26 mmHg (lit.)
densidad
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
Clave InChI
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Takahiro Doi et al.
Forensic toxicology, 36(1), 51-60 (2018-01-26)
Recently, carboxamide-type synthetic cannabinoids have been distributed globally as new psychoactive substances (NPS). Some of these compounds possess asymmetric carbon, which is derived from an amide moiety composed of amino acid derivatives (i.e., amides or esters of amino acids). In