BR781605
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, white
Sinónimos:
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
Seleccione un Tamaño
MXP 6,622.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 6,622.00
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781605
tamaño
350 μL
96 wells
volumen de trabajo
350 μL
color
white
idoneidad
suitable for (bacteriological assays)
tipo de unión
medium binding surface
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)