Documentos clave
BR780505
BRAND® disposable microcentrifuge tube
without lid, capacity 1.5 mL
Sinónimos:
Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
without lid
envase
pack of 2000
fabricante / nombre comercial
BRAND 780505
Parámetros
6000 × g max. RCF
capacidad
1.5 mL
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)