Documentos clave
BR76045
BRAND® spring clip
size 32 mm , Grip, bore 4 mm
Sinónimos:
Clips, Spring clips, Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Materiales
zinc-plated steel
descripción
zinc/PE-coated steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 76045
calibre
4 mm
tamaño
32 mm , Grip
Descripción general
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)