Documentos clave
BR708106
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 4,189.00
MXP 4,189.00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 4,189.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
MXP 4,189.00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Materiales
polypropylene cap
fabricante / nombre comercial
BRAND 708106
envase
1 ea of
Longitud
135 mm
capacidad
25, 50 and 100 mL
Descripción general
With recirculation valve
Información legal
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)