BR43328
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 50 mL, borosilicate glass
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 43328
capacidad
50 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.