Documentos clave
BR128948
BRAND® narrow-mouth bottles, PFA
capacity 250 mL
Sinónimos:
Bottles, PFA, Plastics
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PFA bottle
PFA cap
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Junta
Joints threaded neck (S28)
Características
autoclavable
with cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 128948
capacidad
250 mL
diám. × Al
61 mm × 160 mm
Descripción general
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)