Merck
BOG00031
Sigma-Aldrich
2-Ferrocenyl-benzimidazole
97%, AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 13,972.00
MXP 13,972.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 13,972.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14FeN2
Peso molecular:
302.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
MXP 13,972.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][C]([CH]2)c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C12H9N2.C5H5.Fe/c1-2-6-9(5-1)12-13-10-7-3-4-8-11(10)14-12;1-2-4-5-3-1;/h1-8H,(H,13,14);1-5H;
Clave InChI
RRWFZRFIPIHTPI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)