Documentos clave
BMSW1000200
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
200 g
Sinónimos:
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 1,958.00
MXP 1,958.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 1,958.00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
MXP 1,958.00
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W1000-200
Descripción general
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)