BMSH3710SEUK
Benchmark 10 x 10 inch Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinónimos:
stirrer, stirring, magnetic Stirrers, , ceramic top stirrer,
About This Item
Productos recomendados
Materiales
ceramic platform
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific H3710-SE-UK
Parámetros
150-1500 rpm speed
placa An × L
25 cm × 25 cm
Descripción general
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)